Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylacetamide
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Ponto de Fusão: 173…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017145
Número CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0