Print…
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
OR28888-1G OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28888-1G APOSOR28888-5G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NS
Peso Molecular: 204.08 g/mol
Ponto de ebulição: 134…136 °C/7mmHg
Densidade: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037828
Número CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III