Print…
Arecolinium bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Arecoline hydrobromide
OR28886-5G OR28886-25G OR28886-100G
APOSOR28886-5GEA 58 EUR
APOSOR28886-5G APOSOR28886-25G APOSOR28886-100G
Arecolinium bromide
Arecolinium bromide
Fórmula: C₈H₁₄BrNO₂
Peso Molecular: 236.11 g/mol
Ponto de Fusão: 171…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039041
Número CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1 III