(-)-Quinine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
OR28880-1G
OR28880-25G
OR28880-5G
APOSOR28880-1GEA
21.9
EUR
APOSOR28880-1G
APOSOR28880-25G
APOSOR28880-5G
(-)-Quinine
(-)-Quinine
Fórmula:
C₂₀H₂₄N₂O₂ Ponto de Fusão: 173…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00198096 Número CAS: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 |