Print…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
OR28879-100ML OR28879-500ML OR28879-1L
APOSOR28879-100MLEA 36.4 EUR
APOSOR28879-100ML APOSOR28879-500ML APOSOR28879-1L
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Fórmula: C₅H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 162…163 °C
Densidade: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008323
Número CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II