Print…
Formamidine acetate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 58 EUR
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Fórmula: C₃H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Densidade: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012866
Número CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5