Print…
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR28848-25G OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA 114 EUR
APOSOR28848-25G APOSOR28848-500G
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004192
Número CAS: 882-09-7