Print…
Histamine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 65.4 EUR
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Peso Molecular: 184.07 g/mol
Ponto de Fusão: 249…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012703
Número CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4