Print…
2-Adamantanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
OR28840-25G OR28840-5G
APOSOR28840-25GEA 78.3 EUR
APOSOR28840-25G APOSOR28840-5G
2-Adamantanol
2-Adamantanol
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de Fusão: 258…262 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074744
Número CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7