Print…
2-Amino-4-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 63.8 EUR
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Peso Molecular: 154.13 g/mol
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007695
Número CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9