Print…
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
OR28827-100G OR28827-50G OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA 27.7 EUR
APOSOR28827-100G APOSOR28827-50G APOSOR28827-250G
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 162 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Ponto de Inflamação: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2928
ADR: 6.1+8 I