Print…
Methyl mercaptan sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28823-25G OR28823-5G
APOSOR28823-25GEA 236 EUR
APOSOR28823-25G APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Fórmula: CH₃NaS
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00174316
Número CAS: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II