Print…
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 0 EUR
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 197 °C
Densidade: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075120
Número CAS: 60456-26-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III