Print…
Ethyl propiolate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
OR28819-100G OR28819-25G
APOSOR28819-100GEA 683 EUR
APOSOR28819-100G APOSOR28819-25G
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 118…120 °C
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009184
Número CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III