Print…
4,7-Dichloroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28817-100G OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA 46.4 EUR
APOSOR28817-100G APOSOR28817-25G
4,7-Dichloroquinoline
4,7-Dichloroquinoline
Fórmula: C₉H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 148 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 81…87 °C
Ponto de Inflamação: 164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006774
Número CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7