Print…
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28804-1G OR28804-5G OR28804-25G
APOSOR28804-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28804-1G APOSOR28804-5G APOSOR28804-25G
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Fórmula: C₁₇H₂₄O
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046324
Número CAS: 13171-00-1
EINECS: 236-114-4