Print…
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 0 EUR
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173729
Número CAS: 68282-47-3