Print…
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28797-10G OR28797-1G OR28797-5G
APOSOR28797-10GEA 136 EUR
APOSOR28797-10G APOSOR28797-1G APOSOR28797-5G
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173727
Número CAS: 88634-80-4