Print…
Clioquinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol
OR28788-1G OR28788-5G
APOSOR28788-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28788-1G APOSOR28788-5G
Clioquinol
Clioquinol
Fórmula: C₉H₅ClINO
Peso Molecular: 305,5
Ponto de ebulição: 365
Ponto de Fusão: 175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006787
Número CAS: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05052