Print…
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28785-1KG OR28785-250G
APOSOR28785-1KGEA 0 EUR
APOSOR28785-1KG APOSOR28785-250G
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Fórmula: C₃H₉IOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011899
Número CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2