Print…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
OR28782-500G OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 36.4 EUR
APOSOR28782-500G APOSOR28782-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₈N₂
Ponto de ebulição: 218 °C
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005243
Número CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5