Print…
2(5H)-Furanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Furan-2(5H)-one
OR2878-25G OR2878-5G
APOSOR2878-25GEA 72.5 EUR
APOSOR2878-25G APOSOR2878-5G
2(5H)-Furanone 97%
2(5H)-Furanone
Fórmula: C₄H₄O₂
Ponto de ebulição: 212…214 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 44320 °C
Densidade: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005376
Número CAS: 497-23-4