Print…
m-Anisidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 29 EUR
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anisidina
m-Anisidina
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 250…251 °C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007783
Número CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III