Print…
3-Hidroxi-p-anisaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 116 EUR
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hidroxi-p-anisaldeído
3-Hidroxi-p-anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 179 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003369
Número CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9