Print…
2,6-Dibromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 255 °C
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006223
Número CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II