Print…
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 40.6 EUR
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Adamantane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074720
Número CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6