Print…
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl-POPOP, 1,4-Bis[2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)]benzene
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 870 EUR
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Fórmula: C₂₆H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 392.46 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005310
Número CAS: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7