Print…
2,2'-Bipiridilo 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-Bipiridilo 99+%
2,2'-Bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Peso Molecular: 156.19 g/mol
Ponto de ebulição: 273 °C
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Ponto de Inflamação: 121
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006212
Número CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382