Print…
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 0 EUR
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrClO₂
Ponto de ebulição: 288 °C
Densidade: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013635
Número CAS: 76008-73-6