Print…
Ethyl-6-bromohexanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28740-5G OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-5GEA 0 EUR
APOSOR28740-5G APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl-6-bromohexanoate
Ethyl-6-bromohexanoate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 128…130 °C/16mmHg
Densidade: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000270
Número CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III