Print…
Ethyl 2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl 2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Fórmula: C₆H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06660120
Número CAS: 460081-18-9