Print…
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR28736-100G OR28736-25G
APOSOR28736-100GEA 0 EUR
APOSOR28736-100G APOSOR28736-25G
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 97%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012507
Número CAS: 3182-93-2