Print…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28733-25G OR28733-100G
APOSOR28733-25GEA 29 EUR
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001681
Número CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6