Print…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28730-250G OR28730-1KG
APOSOR28730-250GEA 0 EUR
APOSOR28730-250G APOSOR28730-1KG
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 139 °C
Densidade: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010423
Número CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III