Print…
4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2873-1G OR2873-5G
APOSOR2873-1GEA 0 EUR
APOSOR2873-1G APOSOR2873-5G
4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
4-Methoxybenzyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO₂
Ponto de ebulição: 60…66 °C/0,6mmHg
Densidade: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00673064
Número CAS: 56651-60-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III