Print…
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 308 EUR
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Cyclobutanecarbonyl chloride
Fórmula: C₅H₇ClO
Ponto de ebulição: 60 °C/50mmHg
Densidade: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001319
Número CAS: 5006-22-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II