Print…
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
OR28702-100G OR28702-25G
APOSOR28702-100GEA 368 EUR
APOSOR28702-100G APOSOR28702-25G
2-Acetyl-3-methylpyrazine
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Fórmula: C₇H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014612
Número CAS: 23787-80-6