Print…
Isotiocianato de fenilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Isotiocianato de fenilo
Isotiocianato de fenilo
Fórmula: C₇H₅NS
Ponto de ebulição: 218…221 °C
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004798
Número CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II