Print…
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Fórmula: C₈H₇ClO₄S
Peso Molecular: 234.66 g/mol
Ponto de Fusão: 59…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009797
Número CAS: 26638-43-7
UN: 3261
ADR: 8 III