Print…
Isonipecotamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28687-100G OR28687-250G OR28687-25G
APOSOR28687-100GEA 36.4 EUR
APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G APOSOR28687-25G
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038012
Número CAS: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6