Print…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 79.9 EUR
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 165 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003311
Número CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4