Print…
Cianoacetato de etilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 36.4 EUR
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
Cianoacetato de etilo 98%
Cianoacetato de etilo
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de ebulição: 208…210 °C
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001940
Número CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
UN: 3334
ADR: 9,III