Print…
Methyl-N-methylanthranilate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
OR28648-100G OR28648-500G OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA 33.5 EUR
APOSOR28648-100G APOSOR28648-500G APOSOR28648-1KG
Methyl-N-methylanthranilate
Methyl-N-methylanthranilate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 256…258 °C
Ponto de Fusão: 17…19 °C
Densidade: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017183
Número CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6