Print…
2-Chloro-5-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Ponto de Inflamação: 158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006240
Número CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3