Print…
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007373
Número CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II