Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 329…331 °C
Ponto de Fusão: 66…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002383
Número CAS: 14191-95-8