Print…
6-Methylanthranil acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 230 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranil acid 97%
6-Methylanthranil acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 125…128 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007809
Número CAS: 4389-50-8