Print…
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28630-100G OR28630-500G OR28630-1G
APOSOR28630-100GEA 0 EUR
APOSOR28630-100G APOSOR28630-500G APOSOR28630-1G
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012510
Número CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8