Print…
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2863-25G OR2863-100G OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA 23.2 EUR
APOSOR2863-25G APOSOR2863-100G APOSOR2863-250G
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Fórmula: C₆H₁₀BNaO₆
Ponto de Fusão: 116…120 °C (decomposição)
Densidade: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012211
Número CAS: 56553-60-7
UN: 1409
ADR: 4.3,II