Print…
α-Chloro-o-xylene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylbenzyl chloride
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 563 EUR
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Chloro-o-xylene 98+%
α-Chloro-o-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 197…199 °C
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73,9 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000899
Número CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II